Learn More
Triphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448476
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
11448476 5 g 5 Gramm
11458476 25 g 25 Gramm
11468476 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11448476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15939.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245.325 g/mol
Triphenylamine is used in organic light-emitting diode as hole-transporters and as a pharmaceutical intermediate. It is coated on film bases as primary photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylamin wird in organischen lichtemittierenden Dioden als Lochtransporter und als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt. Es wird auf Filmträgern als primärer Fotoleiter beschichtet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 603-34-9
Summenformel C18H15N
Molekulargewicht (g/mol) 245.325
MDL-Nummer MFCD00003020
InChI-Schlüssel ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
PubChem CID 11775
IUPAC-Name N,N-Diphenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Triphenylamine
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Siedepunkt 365°C
Menge 5 g
Beilstein 2050487
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 245.33
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylamine
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.