Learn More
Alfa Aesar™ Triphenylacrylnitril, 98+%
Artikelnummer. 11384484
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384484 25 g 25 Gramm
11374484 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384484 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L01158.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6304-33-2
Summenformel C21H15N
Molekulargewicht (g/mol) 281.36
MDL-Nummer MFCD00013811
InChI-Schlüssel OPACMJHTQWVSKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylacrylonitrile, 2,3,3-triphenylacrylonitrile, triphenylcyanoethylene, acrylonitrile, triphenyl, 2,3,3-triphenyl-acrylonitrile, acrylonitrile, 2,3,3-triphenyl, alpha,beta-diphenylcinnamonitrile, 2,3,3-trifenylakrylonitril czech, alpha-diphenylmethylene benzeneacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-diphenylmethylene
PubChem CID 22743
ChEBI CHEBI:34217
IUPAC-Name 2,3,3-triphenylprop-2-enenitril
SMILES N#CC(=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylacrylonitrile
Schmelzpunkt 165°C to 167°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1980289
Formelmasse 281.36
Reinheit (%) ≥98%