Learn More
Triphenyl(tetradecyl)phosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30457361
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457361 25 g 25 Gramm
30449337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457361 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT80904525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyl(tetradecyl)phosphoniumbromid
Menge 25 g
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H15 O9 . Na
Formelmasse 374.061
Molekulargewicht 374.275