Learn More
Triphenylphosphit, TRC
Artikelnummer. 30450441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450441 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8089951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyl Phosphite
CAS 101-02-0
Summenformel C18 H15 O3 P
Menge 1 g
Synonym Phenyl phosphite ((C6H5O)3P) (6CI,7CI), ADK Stab TPP, Advance TPP, Antioxidant TPP, Antioxidant TPPi, Doverphos 10, Irgafos TPP, Irgastab CH 55, JP 30, JP 360, Mark TPP, Mellite 310, NSC 43789, NSC 62219, Phosclere T 36, Plastistab 2334, Sumilizer TPP-R, Sumilizer TTP-R, TP 1, TP 1 (plasticizer), TP-I, TPP, TPP (plasticizer), TPP-R, Tppi, Triphenoxyphosphine, Triphenyl phosphite, Tris(phenoxy)phosphine, Weston TPP, Phosphorous acid, triphenyl ester, Triphenyl Phosphite
InChI-Formel InChI=1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Triphenylphosphit
Molekulargewicht (g/mol) 310.28
Formelmasse 310.0759