Learn More
Triphenylphosphin, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10060450 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10060450 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10060450 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/3652/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 603-35-0
Schmelzpunkt 78.5°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 377°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C18H15P
MDL-Nummer MFCD00003043 MFCD20489348
Menge 100 g
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
InChI-Schlüssel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Triphenylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 262.29
PubChem CID 11776
Formelmasse 262.28g/mol
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /