Learn More
Triphenylborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452008 5 g 5 Gramm
15462008 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55686.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1095-03-0 | C18H15BO3 | 290.125 g/mol
Triphenyl borate is a useful boronic ester with chemosterilant activity against Cochliomyia hominivorax. It is also used as a competitive inhibitor of urease of Klebsiella aerogenes used to study the mechanisms of interaction with the nickel active site.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylborat ist ein nützlicher Boronester mit chemosterilisierter Aktivität gegen Cochliomyia hominivorax. Wird auch als kompetitiver Hemmer der Urease von Klebsiella aerogenes verwendet, um die Mechanismen der Interaktion mit der Nickel-Wirkstelle zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeit, wasserempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Hygroskopisch. Unter inerter Atmosphäre lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1095-03-0
Summenformel C18H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 290.125
MDL-Nummer MFCD00059011
InChI-Schlüssel MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenoxyborane, phenyl borate, triphenoxyboron, boric acid, triphenyl ester, phenyl borate, pho 3 b, trifenylester kyseliny borite, boric acid h3bo3 , triphenyl ester, triphenyl ester boric acid, trifenylester kyseliny borite czech, boric acid triphenyl ester
PubChem CID 14182
IUPAC-Name triPhenylborat
SMILES B(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyl borate
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Strukturformel (C6H5O)3B
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol.
Formelmasse 290.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl borate