missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tripalmitin, TRC

Artikelnummer. 30010751
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010751 25 g 25 Gramm
30004953 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010751 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT80813025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 555-44-2
Summenformel C51 H98 O6
Molekulargewicht (g/mol) 807.32
Synonym Hexadecanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester (ACI), Hexadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Palmitin, tri- (8CI), 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propyl hexadecanoate, Barolub LCD, Dynasan 116, Dynosan 114, Glycerin tripalmitate, Glycerol tripalmitate, Glyceryl trihexadecanoate, Glyceryl tripalmitate, Palmitic acid triglyceride, Palmitic triglyceride, Spezialfett 116, Sterotex GTP, Triglyceride PPP, Triglyceryl palmitate, Tripalmitate, Tripalmitoylglycerol
IUPAC-Name 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tripalmitin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Formelmasse 806.7363
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.