Learn More
Trioxysalen, TRC
Artikelnummer. 30456912
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456912 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456912 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT806580100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3902-71-4
Summenformel C14 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.24
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 2,5,9-trimethyl-, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-β,2,7-trimethyl-, δ-lactone (6CI,7CI), 2,5,9-Trimethyl-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,2',8-Trimethylpsoralen, 4,5',8-Trimethylpsoralen, 4,5',8-Trimethylpsoralene, NSC 71047, TMP, Trimethylpsoralen, Trioxsalen, Trioxysalen, Trisoralen
IUPAC-Name 2,5,9-Trimethylfuro[3,2-g]Chromen-7-on
SMILES CC1=CC(=O)Oc2c(C)c3oc(C)cc3cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trioxsalen
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
Formelmasse 228.0786