Learn More
Triolein, ≥95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423521 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423521 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11423521 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210312210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 CHF
    338.82 CHF / 10 Gramm
    Sparen 17.18 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Triolein dient als Substrat für mikrobielle Lipasen. Triolein ist ein symmetrisches Triglycerid
Chemische Identifikatoren
CAS 122-32-7
Summenformel C57H104O6
Molekulargewicht (g/mol) 885.453
MDL-Nummer MFCD00137563
InChI-Schlüssel PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonym Glycerin-Trioleat, Öl-Triglycerid, Glycerin-Triolein, Ölsäure-Triglycerid, Trioleoylglycerid, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC-Name [2-[(Z)-Octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triolein
Farbe Gelb
Dichte 0,91 g/ml (literarisch)
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
Menge 10 g
Formelmasse 885.46
Physikalische Form Flüssigkeit