Learn More
Trimethylsulfoxoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10416970
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
1774-47-6
C3H9IOS
220.07
MFCD00011899
BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
74498
Trimethyl(oxo)-λ⁶-sulfanyliumiodid
[I-].C[S+](C)(C)=O
1774-47-6
C3H9IOS
220.07
MFCD00011899
BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
74498
Trimethyl(oxo)-λ⁶-sulfanyliumiodid
[I-].C[S+](C)(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfoxonium iodide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 175.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3S(O)I
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and ether
Formelmasse 220.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsulfoxonium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.