Learn More
Trimethylsulfoxoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethylsulfoxonium iodide |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 175.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (CH3)3S(O)I |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and ether |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trimethylsulfoxonium iodide
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.