Learn More
Trimethylsulfoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30454208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454208 1 g 1 Gramm
30453197 50 g -
30452222 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454208 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7974801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2181-42-2
Summenformel C3 H9 S . I
Molekulargewicht (g/mol) 204.07
Synonym Sulfonium, trimethyl-, iodide (1:1) (ACI), Sulfonium, trimethyl-, iodide (8CI, 9CI), Trimethylsulfonium iodide (6CI, 7CI), Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
IUPAC-Name Timethylsulfanium;iodid
SMILES [I-].C[S+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium iodide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 203.947