Learn More
Trimethylsulfoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430483
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11430483
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12639.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204.069 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2181-42-2
Summenformel C3H9IS
Molekulargewicht (g/mol) 204.069
MDL-Nummer MFCD00011632
InChI-Schlüssel VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
PubChem CID 75127
IUPAC-Name Timethylsulfanium;iodid
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium iodide
Schmelzpunkt ∼215°C (sublimation)
Menge 1000 g
Beilstein 3555192
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 204.07
Reinheit (%) 99%