Learn More
Trimethylsulfoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30453639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453639 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453639 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7983751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium Chloride
CAS 3086-29-1
Summenformel C3H9S . Cl
Menge 1 g
Synonym Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI)
InChI-Formel InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[S+](C)C
IUPAC-Name Trimethylsulfaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 112.62
Formelmasse 112.0113