Learn More
Trimethylsilylacetylen, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 203571000
Additional Details : CAS : 1066-54-2 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10206133
  • 534.50 CHF / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1066-54-2
98.22
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
66111
C[Si](C)(C)C#C
C5H10Si
MFCD00008569
trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
Ethynyl(trimethyl)silan
Spezifikation
Trimethylsilylacetylene
-34°C
Glasflasche
0.69
Farblos
1066-54-2
C5H10Si
MFCD00008569
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
C[Si](C)(C)C#C
98.22
98.22
98%
0.6900g/mL
Authentic
1.3873 to 1.3903
53°C
100g
98%
(CH3)3SiC∽CH
trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Ethynyl(trimethyl)silan
66111
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Trimethylsilylacetylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation