Learn More
(Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7 M (10 Gew.%) Lösung in Hexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10366654 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Unit Size:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10366654 100 mL 100 Milliliter
10183064 800 mL 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10366654 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 377451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 CHF
    207.00 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 7.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1822-00-0 | C4H11LiSi | 94.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (Trimethylsilyl)methyllithium
Namenshinweis 0.8M (12 wt%) solution in hexanes
CAS 1822-00-0, 92112-69-1, 92112-69-1
CAS Min. % 7.0, 86.0
CAS Max. % 14.0, 93.0
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 0.6500g/mL
Siedepunkt 65.0°C to 70.0°C
Flammpunkt −40°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C4H11LiSi
Strukturformel LiCH2Si(CH3)3
MDL-Nummer MFCD00010747
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.65
Synonym trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium
InChI-Schlüssel KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[CH2-]
IUPAC-Name Lithium;methanidyl(trimethyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 94.16
PubChem CID 3482579
Formelmasse 94.16
Reinheit (%) 7 to 14 wt%
Physikalische Form Lösung
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7M (10wt%) solution in hexanes
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear, Trimethylsilylmethyl lithium