Learn More
Trimethylsilylisothiocyanat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11322086
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2290-65-5
C4H9NSSi
131.268
MFCD00004797
XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate
75297
Isothiocyanato(trimethyl)silan
C[Si](C)(C)N=C=S
2290-65-5
C4H9NSSi
131.268
MFCD00004797
XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate
75297
Isothiocyanato(trimethyl)silan
C[Si](C)(C)N=C=S
Trimethylsilyl isothiocyanate is used as derivatizing reagent during the synthesis of amino acid thiohydantoins. It participates in ring opening reaction of N-substituted aziridines and cyclohexene oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsilyl-Isothiocyanat wird als Derivatisierungsreagenz während der Synthese von Aminosäure-Thiohydantoinen verwendet. Es beteiligt sich an der Ringöffnungsreaktion von N-substituierten Aziridinen und Cyclohexen-Oxiden.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, Alkohole, starke Basen, Amine und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl isothiocyanate
Schmelzpunkt -33°C
Dichte 0.932
Siedepunkt 143°C to 144°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.482
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1745262
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 131.27
Reinheit (%) 94%