Learn More
Trimethylsilylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10563581
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1118-02-1 | C4H9NOSi | 115.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-02-1
Summenformel C4H9NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 115.21
MDL-Nummer MFCD00001993
InChI-Schlüssel NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
PubChem CID 70696
SMILES C[Si](C)(C)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl isocyanate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -49.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 90.0°C to 92.0°C
Flammpunkt −2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiNCO
Brechungsindex 1.3950 to 1.3970
Menge 25 g
Beilstein 04, III, 1861
Fieser 06,634
Relative Dichte 0.85
IUPAC-Name Isocyanato(trimethyl)silan
Formelmasse 115.21
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.