Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethan, ca. 2-M-Lösung in Diethylether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10633975 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10633975 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10356294 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10492694 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633975 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397620250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18107-18-1 , 60-29-7
Summenformel C4H10N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 114.23
MDL-Nummer MFCD00053946
InChI-Schlüssel ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
IUPAC-Name Diazomethyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Trimethylsilyl)diazomethane
Namenshinweis Approx. 2M solution in diethyl ether
CAS Min. % 28.19, 67.36
CAS Max. % 32.64, 71.81
Farbe Weiß
Dichte 0.7700g/mL
Flammpunkt −35°C
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.77
Formelmasse 114.23
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.