Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethan, 2-M-Lösung in Hexanen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
91.15 CHF - 2770.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 18107-18-1, 92112-69-1
Summenformel C4H10N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 114.22
InChI-Schlüssel ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 167693
IUPAC-Name Diazomethyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10413962
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
385330050
5 mL Glasflasche
91.15 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10401923
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
385330250
25 mL Glasflasche
295.00 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10609433
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
385331000
100 mL Glasflasche
824.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11925861
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
385335000
500 mL Glasflasche
2770.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(Trimethylsilyl)diazomethan, 2-M-Lösung in Hexanen, Thermo Scientific Chemicals