Learn More
Trimethylsilanol, TRC
Artikelnummer. 30454075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454075 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8964835G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilanol
CAS 1066-40-6
Summenformel C3 H10 O Si
Menge 5 g
Synonym Trimethylsilanol, Silanol','1,1,1-trimethyl- (ACI), 1,1,1-Trimethylsilanol (ACI), Silanol','trimethyl- (6CI','8CI','9CI), Hydroxytrimethylsilane, LS 310, Trimethylhydroxysilane, Trimethylsilanol, Trimethylsilyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C3H10OSi/c1-5(2,3)4/h4H,1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)O
IUPAC-Name Hydroxy(trimethyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 90.196
Formelmasse 90.0501