Learn More
Trimethylsilanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethylsilanol |
| CAS | 1066-40-6 |
| Summenformel | C3 H10 O Si |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Trimethylsilanol, Silanol','1,1,1-trimethyl- (ACI), 1,1,1-Trimethylsilanol (ACI), Silanol','trimethyl- (6CI','8CI','9CI), Hydroxytrimethylsilane, LS 310, Trimethylhydroxysilane, Trimethylsilanol, Trimethylsilyl alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H10OSi/c1-5(2,3)4/h4H,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)O |
| IUPAC-Name | Hydroxy(trimethyl)silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 90.196 |
| Formelmasse | 90.0501 |