Learn More
Trimethylsilanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041194
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15417788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61276.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1066-40-6 | C3H10OSi| 90.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Trimethylsilanol wird als hydrophobe Schicht auf Silikatoberflächen verwendet. Wird als antimikrobieller Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.00 mg/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-40-6
Summenformel C3H9LiOSi
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
MDL-Nummer MFCD02751657
InChI-Schlüssel OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
IUPAC-Name Hydroxy(trimethyl)silan
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Spezifikation
Siedepunkt 98°C to 100°C
Chemischer Name oder Material Trimethylsilanol
Menge 5 g
Strukturformel (CH3)3SiOH
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1361356
Flammpunkt 4°C (39°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.00mg/ml).
Formelmasse 90.2
Reinheit (%) 95%
Dichte 0.814
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.