Learn More
Trimethylsilanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437788 100 g 100 Gramm
15417788 5 g 5 Gramm
15427788 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61276.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1066-40-6 | C3H10OSi| 90.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Trimethylsilanol wird als hydrophobe Schicht auf Silikatoberflächen verwendet. Wird als antimikrobieller Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1.00 mg/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-40-6
Summenformel C3H9LiOSi
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
MDL-Nummer MFCD02751657
InChI-Schlüssel OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
IUPAC-Name Hydroxy(trimethyl)silan
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Spezifikation
Siedepunkt 98°C to 100°C
Chemischer Name oder Material Trimethylsilanol
Menge 100 g
Strukturformel (CH3)3SiOH
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1361356
Flammpunkt 4°C (39°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.00mg/ml).
Formelmasse 90.2
Reinheit (%) 95%
Dichte 0.814