Learn More
Trimethylbrenztraubensäure, ca. 60% wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497256 250 g 250 Gramm
11487256 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25582.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 815-17-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 815-17-8
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.143
MDL-Nummer MFCD00154352
InChI-Schlüssel IAWVHZJZHDSEOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-2-oxobutyric acid, trimethylpyruvic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, pyruvic acid, trimethyl, glyoxylic acid, tert-butyl, unii-29cl615clh, 3,3-dimethyl-2-oxo-butanoic acid, butyric acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, tert-butylglyoxylic acid, trimethlpyruvic acid
PubChem CID 13150
IUPAC-Name 3,3-Dimethyl-2-Oxobutansäure
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Trimethylpyruvic acid
Strukturformel (CH3)3CCOCO2H
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit May form a precipitate
Formelmasse 130.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈60 % aq.Lösng.