missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimethylphloroglucinol, TRC

Artikelnummer. 30004266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004266 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79660050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4463-03-0
Summenformel C9 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Synonym 2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-triol, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriol;
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzol-1,3,5-Triol
SMILES Cc1c(O)c(C)c(O)c(C)c1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trimethylphloroglucinol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h10-12H,1-3H3
Formelmasse 168.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.