Learn More
Trimethylphenylzinn, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethylphenyltin |
| CAS | 934-56-5 |
| Summenformel | C9H14Sn |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3; |
| SMILES | C[Sn](C)(C)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Trimethyl(phenyl)stannan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.92 |
| Formelmasse | 242.0117 |