Learn More
Trimethylphenylammoniumtribromid, TRC
Artikelnummer. 30455811
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455811 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455811 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7961402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylphenylammonium Tribromide
CAS 4207-56-1
Summenformel C9H14Br3N
Menge 2.5 g
Synonym N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide) (1:1), Trimethylphenylammonium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium Bromide (Br31-), Jacques Reagent, NSC 138640, NSC 173340, NSC 87897, Phenyltrimethylammonium Perbromide, Phenyltrimethylammonium Tribromide, Trimethylphenylammonium Perbromide
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N.Br3/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;1-3-2/h4-8H,1-3H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)c1ccccc1.Br[Br-]Br
Molekulargewicht (g/mol) 375.93
Formelmasse 372.8676