Learn More
Trimethyloctylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30450218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450218 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450218 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT797430250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyloctylammonium Chloride
CAS 10108-86-8
Summenformel C11 H26 N . Cl
Menge 250 mg
Synonym 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyloctyl-','chloride (8CI), Trimethyloctylammonium chloride (6CI','7CI), Catiogen 08, Catiogen ES 08, N-Octyltrimethylammonium chloride, Octyltrimethylammonium chloride, QC 8, QTA 8111
InChI-Formel InChI=1S/C11H26N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4;/h5-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethyl(octyl)azaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 207.784
Formelmasse 207.175