Learn More
Trimethylhydrochinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trimethylhydroquinone is used for synthesizing vitamin E and used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trimethylhydrochinon wird zur Synthese von Vitamin E und als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethylhydroquinone |
| Schmelzpunkt | 169°C to 174°C |
| Flammpunkt | 140°C (284°F) |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1909183 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2g/L @ 20°C. |
| Formelmasse | 152.2 |
| Reinheit (%) | 98% |