Learn More
Trimethylamin-Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407530 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10407530 100 g Kunststoffflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10407530 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.80 CHF
    24.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 2.15 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylamine hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS 593-81-7
Schmelzpunkt 283.0°C to 284.0°C
Farbe Creme bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C3H10ClN
Strukturformel (CH3)3N·HCl
MDL-Nummer MFCD00012478
Menge 100 g
Beilstein 04, 43
Merck Index 15, 9880
Synonym trimethylamine hydrochloride, trimethylammonium chloride, trimethylamine hcl, n,n-dimethylmethanamine hydrochloride, trimethylamine monohydrochloride, methanamine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, trimethylaminehydrochloride, unii-uw38srm77k, uw38srm77k, trimethyl ammonium chloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,moderately soluble in chloroform,insoluble in ether
InChI-Schlüssel SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 95.57
PubChem CID 10313079
ChEBI CHEBI:64700
Formelmasse 95.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.