Learn More
Trimethylacetylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457777 25 g 25 Gramm
11467777 100 g 100 Gramm
11477777 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16309.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59997-51-2 | Molecular Formula: C7H11NO | Molecular Weight: 125.171 g/mol
Trimethylacetylacetonitrile is a useful intermediate. 4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile has been used in the preparation of 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorobenzyl)pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylenedioxybenzyl)pentanenitrile, 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylacetylacetonitril ist ein nützliches Zwischenprodukt. 4,4-Dimethyl-3-Oxopentanenitril wurde auch verwendet zur Herstellung von 4,4-Dimethyl-3-oxo-2-benzylpentanenitril, 4,4-Dimethyl-3-oxo-2-(4-Hydroxybenzyl)pentanenitril, 4,4-Dimethyl-3-oxo-2-(4-Methoxybenzyl)pentanenitril, 4,4-Dimethyl-3-oxo-2-(4-Fluorobenzyl)pentanenitril, 4,4-Dimethyl-3-oxo-2-(3,4-Methylenedioxybenzyl)pentanenitril, 1-(5-Tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylharnstoff.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59997-51-2
Summenformel C7H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 125.171
MDL-Nummer MFCD00010208
InChI-Schlüssel MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivaloylacetonitrile, trimethylacetylacetonitrile, 4,4-dimethyl-3-oxovaleronitrile, pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanenitrile, cyanopinacolone, pivaloyl acetonitrile, 1-cyano-3,3-dimethyl-2-butanone, valeronitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, pyvaolylacetonitrile
PubChem CID 108871
IUPAC-Name 4,4-Dimethyl-3-Oxopentannitril
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetylacetonitrile
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1746674
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 99%