Learn More
Trimethylessigsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30450651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450651 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79576010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetic Anhydride
CAS 1538-75-6
Summenformel C10H18O3
Menge 10 g
Synonym 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, Pivalic Anhydride, 2,2,2-Trimethylacetic Anhydride, 2,2-Dimethylpropanoyl Anhydride, Neopentanoic Anhydride, Pivalic Acid Anhydride, Pivaloyl Anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanoyl2,2-Dimethylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 186.25
Formelmasse 186.1256