Learn More
Trimethylessigsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459682 500 g 500 Gramm
11469682 2500 g 2500 Gramm
11479682 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11459682 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10776.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Trimethylacetic acid can be used as an internal chemical-shift standard for NMR of aqueous solutions. It is a metabolite of oral cephem (β-lactam) antibiotics such as S-1108, containing pivaloyl moieties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pivalinsäure kann als interner Chemical-Shift-Standard für NMR wässriger Lösungen verwendet werden. Es handelt sich um einen Metaboliten oraler Cephalosporin- und Cephamycin- (β ;-lactam)-Antibiotika wie S-1108, der Pivaloyl-Anteile enthält.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-98-9
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00004194
InChI-Schlüssel IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropansäure
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetic acid
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Dichte 0.91
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Pungent
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 969480
Merck Index 14,7511
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, ether; Slightly soluble in water
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%