Learn More
Trimethylacetaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417257 100 g 100 Gramm
11497247 5 g -
11407257 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15013.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    591.60 CHF
    478.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 112.95 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 630-19-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Trimethylacetaldehyde is used as a stereoselective synthesis application. It is also used as a building block used in aldol condensation reactions. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylacetaldehyd wird als stereoselektive Syntheseanwendung verwendet. Wird auch als Baustein für Aldolkondensationsreaktionen verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Ist praktisch unlöslich in Wasser, aber in Chloroform löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-19-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00006962
InChI-Schlüssel FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylacetaldehyde, pivalaldehyde, pivaldehyde, propanal, 2,2-dimethyl, neopentanal, pivalic aldehyde, 2,2-dimethylpropionaldehyde, unii-ssc20260qw, trimethyl acetaldehyde, trimethylacetaldehyde pivaldehyde
PubChem CID 12417
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropan
SMILES CC(C)(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetaldehyde
Schmelzpunkt 6°C
Dichte 0.775
Siedepunkt 74°C to 76°C
Flammpunkt −15°C (5°F)
Geruch Pleasant
Strukturformel (CH3)3CCHO
Brechungsindex 1.3794
Menge 100 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 506060
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen It is virtually insoluble in water but soluble in chloroform.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 96%