Learn More
Trimethylphosphonoacetat, TRC
Artikelnummer. 30456413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456413 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79812510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl Phosphonoacetate
CAS 5927-18-4
Summenformel C5H11O5P
Menge 10 g
Synonym 2-(Dimethoxyphosphinyl)acetic Acid Methyl Ester, Phosphonoacetic Acid Trimethyl Ester, (Carboxymethyl)phosphonic Acid Trimethyl Ester, Carbomethoxymethanephosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (carbomethoxymethyl)phosphonate, Dimethyl (methoxycarbonylmethyl)phosphonate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl (dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Methyl 2-(dimethylphosphono)acetate, Methyl dimethylphosphonoacetate, NSC 84262, Phosphonoacetic acid trimethyl ester, [(Methoxycarbonyl)methyl]dimethylphosphonate
InChI-Formel InChI=1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)CP(=O)(OC)OC
IUPAC-Name Methyl-2-dimethoxyphosphorylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 182.11
Formelmasse 182.0344