Läs mer
Trimethylphosphat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493264
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
11493264 2500 g 2500 Gramm
11483264 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11493264 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10595.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.88 CHF
    242.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 57.23 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140.08 g/mol
Trimethyl phosphate is used as a color inhibitor for polyester and other polymer preparations, flame retardants and plasticizer. It acts as a solvent for aromatic halogenations and nitration reactions. It is used as a mild methylating reagent which is used in the dimethylation of aniline and related heterocyclic compound. Furthermore, it is involved in the synthesis of 1-methyl-pyridinium; dimethyl phosphate by reacting with pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylphosphat wird als Farbinhibitor für Polyester und andere Polymerpräparate, Flammschutzmittel und Plastifizierer verwendet. Es dient als Lösungsmittel für aromatische Halogenierungen und Nitrierungsreaktionen. Es wird als mildes Methylierungsreagenz verwendet, das bei der Dimethylierung von Anilin und verwandter heterocyclischer Verbindung verwendet wird. Weiterhin ist es an der Synthese von 1-methyl-pyridinium; Dimethylphosphat durch Reaktion mit Pyridin beteiligt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 512-56-1
Summenformel C3H9O4P
Molekulargewicht (g/mol) 140.08
MDL-Nummer MFCD00008348
InChI-Schlüssel WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
PubChem CID 10541
ChEBI CHEBI:46324
IUPAC-Name Trimethylphosphat
SMILES COP(=O)(OC)OC
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Trimethyl phosphate
Schmelzpunkt -46°C
Dichte 1.213
Siedepunkt 196°C to 198°C
Flammpunkt >150°C (302°F)
Geruch Pleasant
Strukturformel (CH3O)3PO
Brechungsindex 1.397
Menge 2500 g
Beilstein 1071731
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 140.08
Reinheit (%) ≥98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.