Learn More
Trimethyl-p-tolylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493488 5 g 5 Gramm
11403498 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17884.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3728-43-6 | C10H16Si | 164.323 g/mol
It is employed in the production of trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-silane by reacting with chloro-trimethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von Trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-Silan durch Reaktion mit Chlor-trimethyl-silan eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3728-43-6
Summenformel C10H16Si
Molekulargewicht (g/mol) 164.323
MDL-Nummer MFCD00014850
InChI-Schlüssel QGHURGPPCGMAMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl-p-tolylsilane, p-tolyltrimethylsilane, trimethyl 4-methylphenyl silane, trimethyl-p-tolyl silane, trimethyl p-tolyl silane, 4-trimethylsilyl toluene, silane, p-tolyl-trimethyl-,, 4-methylphenyl trimethylsilane
PubChem CID 298149
IUPAC-Name Trimethyl-(4-methylphenyl)silan
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 191°C to 192°C
Chemischer Name oder Material Trimethyl-p-tolylsilane
Menge 5 g
Flammpunkt 46°C (115°F)
Brechungsindex 1.491
Dichte 0.865
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 164.33
Reinheit (%) 97%