Learn More
Trimethylorthomethoxyacetat, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Trimethyl Orthomethoxyacetate |
| CAS | 34359-77-8 |
| Summenformel | C6H14O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Methoxyorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1,2-Tetramethoxyethane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14O4/c1-7-5-6(8-2,9-3)10-4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | COCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2-Tetramethoxyethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.17 |
| Formelmasse | 150.0892 |