Learn More
Trimethylorthoformiat, TRC
Artikelnummer. 30450761
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450761 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450761 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796490250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl Orthoformate
CAS 149-73-5
Summenformel C4H10O3
Menge 250 g
Synonym Methoxymethylal, Methyl Orthoformate, NSC 147479, Orthoformic Acid Methyl Ester, Perma-Flo OF, Trimethoxymethane
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
SMILES COC(OC)OC
IUPAC-Name Trimethoxymethan
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
Formelmasse 106.063