Learn More
Trimethylorthoformat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413910 100 mL 100 Milliliter
11454804 500 mL 500 Milliliter
11464804 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11413910 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13760.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.121 g/mol
Trimethyl orthoformate is used as a protecting group for aldehydes in organic synthesis, as an additive in polyurethane coatings and as a dehydrating agent in the preparation of surface modified colloidal silica nanoparticles. It is also used as a chemical intermediate in the preparation of vitamin B1 and sulfa drugs. It acts as an effective solvent for thallium(III) nitrate-mediated oxidations. Furthermore. It is utilized for the synthesis of chromone from keto-hydroxy naphthol in the presence of trimethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethyl-Orthoformat wird als Schutzgruppe für Aldehyde in der organischen Synthese, als Additiv in Polyurethan-Beschichtungen und als Trocknungsmittel bei der Herstellung von oberflächenmodifizierten kolloidalen Kieselgel-Nanopartikeln verwendet. Es wird auch als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Vitamin B1- und Sulfa-Medikamenten verwendet. Es dient als effektives Lösungsmittel für thallium(III) nitratvermittelte Oxidationen. Außerdem wird es für die Synthese von Chromon aus Keto-hydroxy Naphthol in Anwesenheit von Trimethylamin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether, Alkohol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-73-5
Summenformel C4H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.121
MDL-Nummer MFCD00008483
InChI-Schlüssel PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
IUPAC-Name Trimethoxymethan
SMILES COC(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl orthoformate
Schmelzpunkt -53°C
Dichte 0.968
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Brechungsindex 1.379
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 969215
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6884
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,alcohol and benzene.
Formelmasse 106.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl orthoformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl orthoformate