Learn More
Trimethylorthoformiat, +99 %, wasserfrei, AcroSeal™, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994941 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11994941 800 mL 800 Milliliter
11984941 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994941 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429288000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 CHF
    138.65 CHF / 800 Milliliter
    Sparen 28.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-73-5
Summenformel C4H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
InChI-Schlüssel PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
IUPAC-Name Trimethoxymethan
SMILES COC(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl orthoformate
Schmelzpunkt -53.0°C
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 101.0°C to 102.0°C
Flammpunkt 13°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung AcroSeal Glasflasche
Strukturformel CH(OCH3)3
Brechungsindex 1.3780 to 1.3800
Menge 800 mL
Merck Index 15,698
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 106.12
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl orthoformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.