Learn More
Trimethylorthoacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethyl Orthoacetate |
| CAS | 1445-45-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C5H12O3 |
| Menge | 50 mL |
| Synonym | Orthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1-Trimethoxyethane, Methyl Orthoacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3 |
| SMILES | COC(C)(OC)OC |
| IUPAC-Name | 1,1,1-Trimethoxyethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 120.15 |
| Mehr anzeigen |