Learn More
Trimethylborat, 99,9995+% (bezogen auf Metalle)
Artikelnummer. 11382588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382588 10 g 10 Gramm
11372588 50 g 50 Gramm
11392588 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022975.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 121-43-7 | C3H9BO3 | 103,912 g/mol
Trimethylborat ist ein nützliches Reagenz für die organische Synthese. Ist an der Herstellung von Harzen, Wachsen und Lacken beteiligt und wirkt als Methylierungsmittel. Als Borquelle dient es zur Herstellung von Flammschutzmitteln, Antioxidantien und Korrosionshemmern. Reagiert mit Grignard-Reagenzien, gefolgt von Hydrolyse zur Vorbereitung von Boronsäure. Es wird auch als Vorstufe von Boratestern verwendet, die in der Suzuki-Kupplungsreaktion Anwendung finden. Ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Natriumborhydrid.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-43-7
Summenformel C3H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 103.912
MDL-Nummer MFCD00008346
InChI-Schlüssel WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC-Name Trimethylborat
SMILES B(OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl borate
Dichte 0.915g/mL
Prozentgehaltsbereich >99.9995% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel (CH3O)3B
Menge 10 g
UN-Nummer UN2416
Beilstein 1697939
Merck Index 14,9712
Formelmasse 103.92
Reinheit (%) ≥99.9995%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke