Learn More
Trimethyl1,3,5-Benzoltricarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495007
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495007 25 g 25 Gramm
11485007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21926.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2672-58-4 | C12H12O6 | 252.222 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2672-58-4
Summenformel C12H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 252.222
MDL-Nummer MFCD00008434
InChI-Schlüssel RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
PubChem CID 75881
IUPAC-Name Trimethyl-1,3,5-benzoltricarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Menge 25 g
Beilstein 2219698
Formelmasse 252.22
Reinheit (%) 98%