Learn More
Alfa Aesar™ Trimethyl1,2,4-Benzoltricarboxylat, 98 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate |
| Schmelzpunkt | 38°C to 40°C |
| Siedepunkt | 193°C to 195°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | 182°C (360°F) |
| Menge | 25 g |
| Synonym | diphosphoric acid, pyrophosphoric acid, phosphonooxyphosphonic acid, acide diphosphorique, unii-4e862e7grq, ppv, diphosphorsaeure, pyrophosphorsaeure, pyrophosphate tms4, d0n0jl |
| SMILES | COC(=O)C1=CC=C(C(=O)OC)C(=C1)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Phosphondihydrogenphosphat |
| PubChem CID | 1023 |
| Formelmasse | 252.22 |
| Mehr anzeigen |