missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimethoprim, TRC

Artikelnummer. 17921675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17921675 1 g 1 Gramm
17924025 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17921675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7956151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 738-70-5
Summenformel C14 H18 N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
Synonym Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim
IUPAC-Name 5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trimethoprim
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Formelmasse 290.1379
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.