Learn More
Trimethoprim, LoGiCal
Artikelnummer. 30459892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459892 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459892 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0093.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethoprim
CAS 738-70-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trimethoprim
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H18 N4 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
IUPAC-Name 5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
Menge 10 mg
Formelmasse 290,1379 g/mol