Learn More
Trimethoprim, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320764 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320764 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17875000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethoprim
CAS 738-70-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trimethoprim
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C14 H18 N4 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
IUPAC-Name 5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
Menge 100 mg
Formelmasse 290,1379 g/mol