Learn More
Trimethoprim, 99.8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495482 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495482 5 g -
11485482 1 g 1 Gramm
11405492 25 g 25 Gramm
11415492 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11495482 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219552705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 CHF
    132.58 CHF / 5 Gramm
    Sparen 7.42 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 738-70-5
Summenformel C14H18N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.323
InChI-Schlüssel IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-Diamino-5-[3,4,5-Trimethoxy-Benzyl]Pyrimidin
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC-Name 5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethoprim
Typ Trimethoprim
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 0.998
Formelmasse 290.3
Reinheit (%) 99.8%
Güte Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethoprim
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim